Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: percloroetileno
Descripción
- Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección.Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
- Certificado por el Instituto de equipo de seguridad (SEI).
Especificaciones
Especificaciones
| Componentes medidos | Percloroetileno 2/a |
| Rango de humedad | Menos de 25 mg/l |
| Intervalo de medición | De 2 a 300 ppm |
| N.º de carreras | 1/5 |
| Cantidad | 10 |
| Tiempo de respuesta | 3 min/30 s |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 59° a 86 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 15 °C a 30 °C |