Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: ozono
Código de producto. p-4909569
Change view
Click to view available options
Componentes medidos:
Ozono 0,05/b
Ozono 10/a
Intervalo de medición:
0,05 a 0,7 ppm
De 20 a 300 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición unitSize
10120921 Ozono 0,05/b 0,05 a 0,7 ppm paquete de 10
10355142 Ozono 10/a De 20 a 300 ppm paquete de 10
2 options
Código de producto. 10120921
Marca: Dräger™ 6733181
Para realizar mediciones puntuales para varios gases y vapores
  • Vial de vidrio
  • Muestra de 100 ml de aire aspirado a través del tubo con la bomba de fuelle Drager Accuro™
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección.Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Instituto de equipo de seguridad (SEI).
Especificaciones
Componentes medidos Ozono 0,05/b
Intervalo de medición 0,05 a 0,7 ppm
Cantidad 10/Caja