Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Niebla de aceite
Código de producto. p-4909566
Change view
Click to view available options
Componentes medidos:
Aceite 10/a-P
Vapor de aceite 1/a
Intervalo de medición:
0,1 - 1 mg/m3
de 1 a 10 mg/m3
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición unitSize
10245492 Vapor de aceite 1/a de 1 a 10 mg/m3 paquete de 10
10495192 Aceite 10/a-P 0,1 - 1 mg/m3 paquete de 10
2 options
Código de producto. 10245492
Marca: Dräger™ 6733031
Tubos de detección de gases para vapor de aceite.
6733031:
  • Indica solo aerosoles de aceite mineral y sintético (vapor)
  • Intervalo de medición estándar: De 1 a 10 mg/m3
  • N.º de ciclos: 100
  • Tiempo de medición: 25 min aprox.
  • Cambio de color: de blanco a marrón
6728371:
  • Indica la concentración total de aerosoles de aceite sintético y mineral (vapor) y vapores de aceite
  • Intervalo de medición estándar: De 25 a 100 ug
  • Cambio de color: De blanco a beige o amarillo
Información de órdenes
Nota:Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección.Llame al servicio de atención al cliente de Fisher para obtener más información.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado por el instituto de equipo de seguridad (SEI)
Componentes medidos Vapor de aceite 1/a
Rango de humedad Menos de 20 mg/l
Intervalo de medición de 1 a 10 mg/m3
N.º de carreras 100
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 25 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 86 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 30 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6733031 OIL MIST
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.