Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: gases de nitrógeno
Descripción
- Vial de vidrio
- Muestra de 100 ml de aire aspirado a través del tubo con la bomba de fuelle Drager Accuro™
- Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección.Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
- Certificado por el Instituto de equipo de seguridad (SEI).
Especificaciones
Especificaciones
| Componentes medidos | Gases nitrosos 100/c |
| Rango de humedad | 30 mg/l |
| Intervalo de medición | De 100 a 5000 ppm |
| N.º de carreras | 5/1+4 |
| Cantidad | 10 |
| Tiempo de respuesta | 1,5 min/18 s |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 50° a 86 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 10 °C a 30 °C |