Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: gases de nitrógeno
Código de producto. 12364569
Click to view available options
Componentes medidos:
Gases nitrosos 100/c
Gases nitrosos 2/a
Gases nitrosos 20/a
Intervalo de medición:
De 100 a 5000 ppm
De 2 a 100 ppm
De 20 a 500 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12364569
Marca: Dräger™ 6724001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para realizar mediciones puntuales para varios gases y vapores
  • Vial de vidrio
  • Muestra de 100 ml de aire aspirado a través del tubo con la bomba de fuelle Drager Accuro™
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección.Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Instituto de equipo de seguridad (SEI).
Especificaciones
Componentes medidos Gases nitrosos 20/a
Rango de humedad 40 mg/l
Intervalo de medición De 20 a 500 ppm
N.º de carreras 2
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 30 s
Intervalo de temperatura (imperial) De 59° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 15° a 40 °C