Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: sulfuro de hidrógeno
Código de producto. 10378421
Click to view available options
Componentes medidos:
Sulfuro de hidrógeno 0,5/a
Sulfuro de hidrógeno 1/d
Sulfuro de hidrógeno 100/a
Sulfuro de hidrógeno 5/b
Intervalo de medición:
De 0,5 a 15 ppm / De 5 a 150 ppm
De 1 a 200 ppm
De 100 a 2000 ppm
De 5 a 60 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10378421
Marca: Dräger™ CH29801
Especificaciones
Componentes medidos Sulfuro de hidrógeno 5/b
Rango de humedad Menos de 40 mg/l
Intervalo de medición De 5 a 60 ppm
N.º de carreras 10
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 4 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 60 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • X10 GAS DETECTOR TUBES DRAEGER CH29801 HYDROGEN
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrogen sulphide