Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: hidrocarburos
Click to view available options
Componentes medidos:
Hidrocarburo 2/a
Intervalo de medición:
De 2 a 24 mg/l
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección.Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
- Certificado por el Instituto de equipo de seguridad (SEI).
Especificaciones
Especificaciones
| Componentes medidos | Hidrocarburo 2/a |
| Rango de humedad | De 1 a 25 mg/l |
| Intervalo de medición | De 2 a 24 mg/l |
| N.º de carreras | 3 |
| Cantidad | 10 |
| Tiempo de respuesta | 5 min |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 32° a 104 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 40 °C |