Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de cloruro de metileno
Código de producto. 12324569
Change view
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 20 a 200 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de medición unitSize
12324569 De 20 a 200 ppm paquete de 10
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12324569 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8103591
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-7726733 para obtener más información.
  2. Certificado por el instituto de equipos de seguridad (SEI).
Especificaciones
Componentes medidos Cloruro de metileno 100/ab
Rango de humedad De 3 a 25 mg/l
Intervalo de medición De 20 a 200 ppm
N.º de carreras 8
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 7 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 62,6° a 86 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 17 °C a 30 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6724601 METHYLENE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Amine compounds