Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de ácido clorhídrico
Código de producto. 10252581
Change view
Click to view available options
Componentes medidos:
Ácido clorhídrico 1/a
Ácido clorhídrico 50/a
Ácido hidroclórico, Ácido nítrico 1/a
Intervalo de medición:
De 1 a 10 ppm
De 50 a 5000 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición unitSize
10252581 Ácido hidroclórico, Ácido nítrico 1/a De 1 a 10 ppm paquete de 10
10296771 Ácido clorhídrico 1/a De 1 a 10 ppm paquete de 10
10788914 Ácido clorhídrico 50/a De 50 a 5000 ppm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10252581 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8101681
Para realizar mediciones puntuales para varios gases y vapores
  • Vial de vidrio
  • Muestra de 100 ml de aire aspirado a través del tubo con la bomba de fuelle Drager Accuro™
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección.Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Instituto de equipo de seguridad (SEI).
Especificaciones
Componentes medidos Ácido hidroclórico, Ácido nítrico 1/a
Rango de humedad 15 mg/l
Intervalo de medición De 1 a 10 ppm
N.º de carreras 10/20
Cantidad 10
Tiempo de respuesta De 1,5 a 3 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 41° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 5° a 40 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric Acid / Nitric Acid 1/a
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid, nitric acid