Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Dióxido de carbono
Código de producto. 10251161
Change view
Click to view available options
Intervalo de medición:
0,1 al 6 %
0,5 al 10 %
De 100 a 3000
Del 1 al 20 %
Del 5 al 60 %
Tipo de tubo:
Dióxido de carbono 0,1 %/a.2
Dióxido de carbono 0,5 %/a.
Dióxido de carbono 100/a
Dióxido de carbono 100/a-p
Dióxido de carbono 5 %/A
Dióxido de carbono al 1 %/a
Rango de humedad:
23 mg/l
30 mg/l
40 mg/l
50 mg/l
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de medición Tipo de tubo Rango de humedad unitSize
10251161 De 100 a 3000 Dióxido de carbono 100/a 23 mg/l paquete de 10
10629503 De 100 a 3000 Dióxido de carbono 100/a-p 23 mg/l paquete de 10
10167340 0,1 al 6 % Dióxido de carbono 0,1 %/a.2 30 mg/l paquete de 10
10661923 0,5 al 10 % Dióxido de carbono 0,5 %/a. 50 mg/l paquete de 10
10113112 Del 5 al 60 % Dióxido de carbono 5 %/A 50 mg/l paquete de 10
10615631 Del 1 al 20 % Dióxido de carbono al 1 %/a 40 mg/l paquete de 10
6 options
Código de producto. 10251161
Marca: Dräger™ 8101811
Edge
Tubos del detector
Tubos del detector
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo. Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.
Nota: Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo del detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10, lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Componentes medidos dióxido de carbono
Rango de humedad 23 mg/l
Intervalo de medición De 100 a 3000
N.º de carreras 10
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 4 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 59° a 77 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 15° a 25 °C
Tipo de tubo Dióxido de carbono 100/a