Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo
Código de producto. p-307909
Change view
Click to view available options
Intervalo de medición:
0,2 al 2 %
De 40 a 800
Tamaño de la unidad:
5 tests
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de medición unitSize
10454292 0,2 al 2 % paquete de 10
10707674 De 40 a 800 5 tests
2 options
Código de producto. 10454292
Marca: Dräger™ 8101511
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Accuro
Intervalo de medición 0,2 al 2 %
Intervalo de presión 1013 hpa
Intervalo de temperatura (imperial) De 68° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 20° a 40 °C