Learn More
Dräger™ Smart IR DragerSensors™
Código de producto. p-3888234
Change view
Click to view available options
Tipos de sensores:
Smart Ex-IR sensor
Smart IR-CO2
Smart IR-CO2 HC
Resolución:
100 ppm, 0,01 % vol.
100 ppm, 1 % LEL, 1 % vol.
200 ppm, 0,2% vol.
Intervalo de medición:
De 0 a 9900 ppm, del 0 al 100 % LEL, del 0 al 100 % vol.
De 0 a 9900 ppm, del 0 al 100 % vol.
De 0 a 9900 ppm, del 0 al 5 % vol.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de sensores Resolución Intervalo de medición unitSize
11322090 Smart Ex-IR sensor 100 ppm, 1 % LEL, 1 % vol. De 0 a 9900 ppm, del 0 al 100 % LEL, del 0 al 100 % vol. cada uno
11942411 Smart IR-CO2 100 ppm, 0,01 % vol. De 0 a 9900 ppm, del 0 al 5 % vol. cada uno
15104093 Smart IR-CO2 HC 200 ppm, 0,2% vol. De 0 a 9900 ppm, del 0 al 100 % vol. cada uno
3 options
Código de producto. 11322090
Marca: Dräger™ 6810460
Para su uso con los detectores multigases X-am7000.
  • Para la detección de hidrocarburos y dióxido de carbono
  • Completamente inmune a la intoxicación
  • Funciona en entornos con oxígeno bajo o nulo
  • Se puede configurar con varias calibraciones
  • Disponible en LEL del 0 al 100 % LEL y % de vol. del 0 al 100 %. Intervalos de detección de CO2
Tipo: Smart Ex-IR
  • Rango de medida: De 0 a 9900 ppm, del 0 al 100 % LEL, del 0 al 100 % vol.
  • Resolución: 100 ppm, 1 % LEL, 1 % vol.
Tipo: Smart IR-CO2
  • Rango de medida: De 0 a 9900 ppm, del 0 al 5 % vol.
  • Resolución: 100 ppm, 0,01 % vol.
Tipo: Smart IR-CO2 HC
  • Rango de medida: De 0 a 9900 ppm, del 0 al 100 % vol.
  • Resolución: 200 ppm, 0,2% vol.
Garantía
5 años
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Detector multigases X-am 7000
Tipo Sensor de repuesto
Rango de humedad Del 10 al 95 %
Intervalo de medición De 0 a 9900 ppm, del 0 al 100 % LEL, del 0 al 100 % vol.
Intervalo de presión De 700 a 1300 hpa
Resolución 100 ppm, 1 % LEL, 1 % vol.
Tipos de sensores Smart Ex-IR sensor
Intervalo de temperatura (imperial) De -13° a +140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -25° a +60 °C
Garantía 5 años