Learn More
Dräger™ Detector de gas único Pac™ 7000
Código de producto. 10440334
Change view
Click to view available options
Componentes medidos:
Amoníaco
Cianuro de hidrógeno
Dióxido de carbono
Intervalo de medición:
De 0 a 300
De 0 a 50
Del 0 al 5 %
Tiempo de respuesta:
15 s
20 s
30 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición Tiempo de respuesta unitSize
10440334 Amoníaco De 0 a 300 20 s cada uno
11960632 Dióxido de carbono Del 0 al 5 % 30 s cada uno
10753217 Cianuro de hidrógeno De 0 a 50 15 s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10440334 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8318979
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Pinza de cocodrilo de acero inoxidable
El detector de gas único compacto y resistente está equipado con una amplia gama de funciones y una vida útil ilimitada del instrumento
Tanto la batería como el sensor se pueden sustituir. Varias funciones de alarma y funcionamiento (alarmas TWA y STEL, intervalo de prueba de choque, etc.) se pueden ajustar para una máxima versatilidad.
  • La pantalla de concentración muestra toda la información en forma de números y símbolos, y puede retroiluminarse para una mejor legibilidad
  • Muestra continuamente la concentración medida de corriente, así como las funciones de aviso y advertencia; se puede acceder fácilmente a PEAK, TWA y STEL
  • El icono de atención avisa al usuario cuando se requiere una prueba de choque; el intervalo puede ajustarlo el usuario
  • Los periodos de funcionamiento individuales también se pueden ajustar mediante un temporizador de funcionamiento ajustable
  • La carcasa resistente a los productos químicos y a los impactos cuenta con un revestimiento de caucho protector
  • Los sensores XXS de respuesta rápida están colocados para permitir la entrada de gas desde la parte superior y la parte delantera
  • Las alarmas visuales, sonoras y de vibración notifican al usuario cuando se han excedido los umbrales ajustables; la alarma de dos tonos garantiza una percepción óptima
  • La interfaz de infrarrojos permite descargar datos rápidamente desde el registrador de datos interno; el sistema se puede conectar a un ordenador a través de la base de conexión o el sistema E-Cal (se vende por separado, póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Safety para obtener más información)
  • Funciona en un intervalo de temperatura de aproximadamente -30 °C a +50 °C; humedad relativa, del 10 al 90 %
Información de órdenes
Dimensions (L x W x H): 0.8 x 2.5 x 3.3 in. (2.0 x 6.4 x 8.4cm). Weight: 3.8 oz. (120g).
Certifications
Con clasificación IP65 para protección de entrada. Clasificación UL/cUL como intrínsecamente seguro para su uso en clase I, II, división 1, grupos A, B, C, D, E, F, G, código de temp. T4; ATEX II 1 G EEx ia IIC, T4 o I M 1 EEx ia I, T4. Marca CE.
Especificaciones
Tipos de alarma Sonora, visual y de vibración
Duración de la batería 5500 h
Fondo (imperial) 1 pulg
Fondo (métrico) 2,5 cm
Componentes medidos Amoníaco
Altura (imperial) 2,5 in
Altura (métrico) 6,4cm
Rango de humedad Del 10 al 90 %
Clasificación IP IP65
Intervalo de medición De 0 a 300
Intervalo de presión De 700 a 1300 hpa
Resolución 1
Tiempo de respuesta 20 s
Intervalo de temperatura (imperial) -20 °F a +120 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -30 °C a +50 °C
Peso (imperial) 3,8 oz
Peso (métrico) 106 g
Anchura (imperial) 3,3 in
Anchura (métrico) 8,4cm