Learn More
Dräger™ Tubos de difusión con indicación directa
Código de producto. p-176713
Change view
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 1,3 a 25
De 1,3 a 38
De 2,5 a 188
Rango de humedad:
3 mg/l
De 1 a 16 mg/l
Menos de 15 mg/l
Intervalo de temperatura (métrico):
De 0 °C a 40 °C
De 18° a 22 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de medición Rango de humedad Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10464482 De 1,3 a 25 3 mg/l De 18° a 22 °C cada uno
12782507 De 2,5 a 188 De 1 a 16 mg/l De 0 °C a 40 °C paquete de 10
10474482 De 1,3 a 38 Menos de 15 mg/l De 0 °C a 40 °C cada uno
3 options
Código de producto. 10464482
Marca: Dräger™ 6733111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Control cómodo y a largo plazo de TWA—Lectura directa, sin necesidad de análisis de laboratorio
Los tubos muestrean el aire ambiente por difusión gaseosa sin bombas ni piezas móviles. Para usarlo, rompa el extremo del tubo con el soporte especial, coloque el tubo en el soporte, y sujételo a su bolsillo o solapa.
  • Obtener mediciones de la exposición a gases tóxicos en promedio ponderado en el tiempo (TWA) para periodos de hasta 8 horas
  • El reactivo cambia de color a medida que reacciona con las sustancias contaminantes atmosféricas
  • Los resultados finales se calculan dividiendo la lectura del tubo por el número de horas que se utilizó
  • Diseñado y fabricado con los procesos certificados por la norma ISO 90001:2000
Información de órdenes
Use with accessory clip-on holder (Cat. No. 17-986-4; available separately below). Ten tubes per pack.
† Es posible realizar mediciones de mayor concentración con un tiempo de muestreo reducido.
Especificaciones
Rango de humedad 3 mg/l
Intervalo de medición De 1,3 a 25
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 8 h
Intervalo de temperatura (imperial) De 64,4° a 71,6 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 18° a 22 °C