Learn More
Dräger™ Tubos de difusión con indicación directa
Descripción
Los tubos muestrean el aire ambiente por difusión gaseosa sin bombas ni piezas móviles. Para usarlo, rompa el extremo del tubo con el soporte especial, coloque el tubo en el soporte, y sujételo a su bolsillo o solapa.
- Obtener mediciones de la exposición a gases tóxicos en promedio ponderado en el tiempo (TWA) para periodos de hasta 8 horas
- El reactivo cambia de color a medida que reacciona con las sustancias contaminantes atmosféricas
- Los resultados finales se calculan dividiendo la lectura del tubo por el número de horas que se utilizó
- Diseñado y fabricado con los procesos certificados por la norma ISO 90001:2000
Información de órdenes
Use with accessory clip-on holder (Cat. No. 17-986-4; available separately below). Ten tubes per pack.
† Es posible realizar mediciones de mayor concentración con un tiempo de muestreo reducido.
Especificaciones
Especificaciones
| Componentes medidos | Amoníaco 20/a-d |
| Rango de humedad | De 1 a 16 mg/l |
| Intervalo de medición | De 2,5 a 188 |
| Cantidad | 10 |
| Tiempo de respuesta | 8 h |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 32° a 104 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 40 °C |