Learn More
Dräger™ Tubos del detector para fumigantes
Descripción
- Short-term Draegar-Tubes™ para el sistema de medición de tubos Draegar
- Mide bromuro de metilo 0,2/a
- Intervalo: De 0,2 a 8 ppm
Especificaciones
Especificaciones
| Rango de humedad | Menos de 20 mg/l |
| Intervalo de medición | De 0,2 a 8 |
| N.º de carreras | 5/2 |
| Cantidad | 10 |
| Tiempo de respuesta | De 8 a 4 min. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 35,6 °F a 104 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 2 °C a 40 °C |