Learn More
Dräger™ Chips CMS: Cloruro de vinilo
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,3 a 10
De 10 a 250
Tiempo de respuesta:
De 30 a 420 segundos
De 45 a 100 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Presión del aire | De 700 a 1100 hpa |
| Tipo | Chip CMS de cloruro de vinilo |
| Rango de humedad | De 1 a 30 mg/l |
| Intervalo de medición | De 10 a 250 |
| Tiempo de respuesta | De 45 a 100 s |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 32° a 104 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 40 °C |