Learn More
Dräger™ Chips CMS: Ácido hidroclórico
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 1 a 25
De 20 a 500
Tiempo de respuesta:
De 15 a 110 segundos
De 6 a 80 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Presión del aire | De 700 a 1100 hpa |
| Tipo | Chip CMS de ácido clorhídrico |
| Rango de humedad | De 1 a 10 mg/l |
| Intervalo de medición | De 1 a 25 |
| Tiempo de respuesta | De 15 a 110 segundos |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 32° a 104 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 40 °C |