Learn More
Dräger™ Chips CMS: Amoníaco
Código de producto. p-6462190
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,2 a 5
De 10 a 150
De 2 a 50
Tiempo de respuesta:
De 100 a 600 s
De 15 a 140 segundos
De 15 a 50 segundos
Rango de humedad:
De 1 a 30 mg/l
De 1 a 40 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12394599
Marca: Dräger™ 6406550
Adecuado para 10 mediciones de un gas
 Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de amoníaco
Rango de humedad De 1 a 30 mg/l
Intervalo de medición De 0,2 a 5
Tiempo de respuesta De 100 a 600 s
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C