Learn More
Dräger™ Chips CMS: Amoníaco
Código de producto. 10426301
Change view
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,2 a 5
De 10 a 150
De 2 a 50
Tiempo de respuesta:
De 100 a 600 s
De 15 a 140 segundos
De 15 a 50 segundos
Rango de humedad:
De 1 a 30 mg/l
De 1 a 40 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tiempo de respuesta Rango de humedad unitSize
10426301 De 2 a 50 De 15 a 140 segundos De 1 a 40 mg/l cada uno
12394599 De 0,2 a 5 De 100 a 600 s De 1 a 30 mg/l cada uno
10436301 De 10 a 150 De 15 a 50 segundos De 1 a 40 mg/l cada uno
3 options
Código de producto. 10426301
Marca: Dräger™ 6406130
Adecuado para 10 mediciones de un gas
 Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de amoníaco
Rango de humedad De 1 a 40 mg/l
Intervalo de medición De 2 a 50
Tiempo de respuesta De 15 a 140 segundos
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C