Learn More
Dräger™ Chips CMS: Sulfuro de hidrógeno
Descripción
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Presión del aire | De 700 a 1100 hpa |
| Tipo | Chip CMS de sulfuro de hidrógeno |
| Rango de humedad | De 1 a 30 mg/l |
| Intervalo de medición | De 0,2 a 5 |
| Tiempo de respuesta | De 40 a 450 s |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 32° a 104 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 40 °C |