Learn More
Dräger™ Chips CMS: Sulfuro de hidrógeno
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,2 a 5
De 100 a 2500
De 2 a 50
De 20 a 500
Tiempo de respuesta:
De 20 a 200 s
De 30 a 240 segundos
De 40 a 450 s
De 40 a 500 s
Rango de humedad:
De 1 a 30 mg/l
De 1 a 40 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Presión del aire | De 700 a 1100 hpa |
| Tipo | Chip CMS de sulfuro de hidrógeno |
| Rango de humedad | De 1 a 40 mg/l |
| Intervalo de medición | De 2 a 50 |
| Tiempo de respuesta | De 20 a 200 s |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 32° a 104 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 40 °C |