Learn More
Dräger™ CMS Chips: Formaldehyde
Descripción
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Presión del aire | De 700 a 1100 hpa |
| Tipo | Formaldehyde CMS Chip |
| Rango de humedad | 2 to 12mg/L |
| Intervalo de medición | De 0,2 a 5 |
| Tiempo de respuesta | De 100 a 600 s |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 50°F to 86°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 10 °C a 30 °C |