Learn More
Dräger™ Sistema de medición de chips CMS
Descripción
Includes
Comes with carrying case and batteries. Optional remote system (sold separately) includes an additional pump, a screwdriver, and a 9 ft. (3m) extension hose to sample contaminants in inaccessible areas.
Requires
Chips CMS (se venden por separado)
El código de barras de cada chip contiene información específica, como el tipo de gas, el intervalo de medición y otros parámetros necesarios para la evaluación de la medición; cuando se inserta un chip en el analizador, se lee e interpreta el código de barras. Elija entre más que 50 chips intercambiables (se venden por separado).
- El sistema de bomba regulado por flujo de masa extrae un flujo constante de muestra a través del chip, compensando cualquier fluctuación de presión
- Fácil de usar, con sencillos comandos de menú y funcionamiento con un solo interruptor
- El chip contiene 10 canales de medición llenos de un reactivo específico de la sustancia que proporciona una reacción rápida con la sustancia contaminante
- La interacción inteligente garantiza un alto nivel de precisión
- El registrador de datos proporciona la sustancia contaminante, concentración, fecha, hora y ubicación; almacena hasta 50 mediciones
Información de órdenes
Compact, rugged housing measures approximately 1.5L x 3.5W x 8 in. H (3.8 x 8.9 x 20.3cm). Net weight: 1.63 lb. (730g). Uses four AA alkaline batteries (included).
Certifications
Intrínsecamente seguro y certificado según las normas UL, MSHA y CENELEC. (Clasificación de UL y CSA como intrínsecamente seguros para su uso en clase I, Div. 1, Grupos A-D, T4.)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Analizador CMS |