Learn More
Dräger™ Sistema de medición de chips CMS
Código de producto. 10629932
Click to view available options
Tipo:
Analizador CMS
Sistema remoto CMS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10629932
Marca: Dräger™ 6405300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Comes with carrying case and batteries. Optional remote system (sold separately) includes an additional pump, a screwdriver, and a 9 ft. (3m) extension hose to sample contaminants in inaccessible areas.
Requires
Chips CMS (se venden por separado)
Utiliza un analizador y chips específicos de sustancias para obtener mediciones precisas y fiables de las concentraciones de gas y vapor
El código de barras de cada chip contiene información específica, como el tipo de gas, el intervalo de medición y otros parámetros necesarios para la evaluación de la medición; cuando se inserta un chip en el analizador, se lee e interpreta el código de barras. Elija entre más que 50 chips intercambiables (se venden por separado).
  • El sistema de bomba regulado por flujo de masa extrae un flujo constante de muestra a través del chip, compensando cualquier fluctuación de presión
  • Fácil de usar, con sencillos comandos de menú y funcionamiento con un solo interruptor
  • El chip contiene 10 canales de medición llenos de un reactivo específico de la sustancia que proporciona una reacción rápida con la sustancia contaminante
  • La interacción inteligente garantiza un alto nivel de precisión
  • El registrador de datos proporciona la sustancia contaminante, concentración, fecha, hora y ubicación; almacena hasta 50 mediciones
Información de órdenes
Compact, rugged housing measures approximately 1.5L x 3.5W x 8 in. H (3.8 x 8.9 x 20.3cm). Net weight: 1.63 lb. (730g). Uses four AA alkaline batteries (included).
Certifications
Intrínsecamente seguro y certificado según las normas UL, MSHA y CENELEC. (Clasificación de UL y CSA como intrínsecamente seguros para su uso en clase I, Div. 1, Grupos A-D, T4.)
Especificaciones
Tipo Analizador CMS