Learn More
Dräger™ Analizador CMS con bomba de muestras remota
Código de producto. 10468413
Change view
Click to view available options
Tipo:
Analizador CMS™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
10468413 Analizador CMS™ cada uno
1 options
Código de producto. 10468413
Marca: Dräger™ 8317700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mediciones de puntos sencillas en tres pasos: introduzca el chip, inicie la medición y lea el resultado de esta en la pantalla LCD
  • El sistema Remort permite el acceso a lugares difíciles con una bomba adicional y una manguera de extensión
  • Ventaja adicional de Draget-Tubes
  • No se ve afectado por el tipo de gases medidos
  • Funcionamiento con un solo botón
  • Pantallas multilingües
  • La señal acústica suena después de cada paso de funcionamiento
  • Las baterías de repuesto proporcionan un respaldo de siete horas de medición
Certifications
Cenelec, UL y UL/CSA
Especificaciones
Tipo Analizador CMS™