Especificaciones
| Tipo de producto | Alimentador vibrante |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 280 x 260 x 420 mm |
| Requisitos eléctricos | 220/240 V, 50 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, biología, química/plásticos, materiales de construcción, ingeniería/electrónica, medio ambiente/reciclaje, alimentos, geología/metalurgia, vidrio/cerámica, medicina/productos farmacéuticos |
| Altura (métrico) | 420 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Incluye | Juego de alimentación: canal de alimentación de encaje a presión de 75/40 mm, soporte para el canal de alimentación de ajuste a presión, tolva de 3,5 l y accesorio para tolva |
| Interfaz | Integrados |
| Modelo | DR 100-75/40 |
| Mostrar más |