Learn More
Invitrogen™ DPYD Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5195), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200087924
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30087406 100 μL 100 microlitros
30088745 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30087406 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA552814
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Involved in pyrimidine base degradation. Catalyzes the reduction of uracil and thymine. Also involved the degradation of the chemotherapeutic drug 5-fluorouracil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno DPYD
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB5195
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica DPYD
N.º de referencia del gen O89000, Q12882
Alias de gen AI315208; DHP; DHPDHase; dihydropyrimidine dehydrogenase; dihydropyrimidine dehydrogenase [NADP(+)]; Dihydrothymine dehydrogenase; dihydrouracil dehydrogenase; DPD; Dpyd; E330028L06Rik
Símbolos de los genes DPYD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human DPYD (851-910AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1806, 81656
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.