Learn More
Invitrogen™ DPYD Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5195), Invitrogen™
Código de producto. 30088745
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30088745 20 μL 20 microlitros
30087406 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30088745
Marca: Invitrogen™ MA552815
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Involved in pyrimidine base degradation. Catalyzes the reduction of uracil and thymine. Also involved the degradation of the chemotherapeutic drug 5-fluorouracil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DPYD
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB5195
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica DPYD
N.º de referencia del gen O89000, Q12882
Alias de gen AI315208; DHP; DHPDHase; dihydropyrimidine dehydrogenase; dihydropyrimidine dehydrogenase [NADP(+)]; Dihydrothymine dehydrogenase; dihydrouracil dehydrogenase; DPD; Dpyd; E330028L06Rik
Símbolos de los genes DPYD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human DPYD (851-910AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1806, 81656
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.