Learn More
DPYD Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30236853 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30236853 20 μL 20 microlitros
30234759 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30236853
Marca: Proteintech 256901AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The DPYD antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human DPYD. This antibody recognizes mouse antigen. The DPYD antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno DPYD
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DHP; DHPDHASE; DPD; MGC132008; MGC70799
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1806
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 111 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG