Learn More
DPY30 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7231540 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
17264606 20 μL 20 microlitros
17254606 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 17264606
Proveedor: Proteintech 162811AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The DPY30 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human DPY30. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The DPY30 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC,ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno DPY30
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 400 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84661
Especies diana Human, Mouse, Rat
Formulario Liquid
Isotype IgG