Learn More
CELLPATH DPX (PHTHALATE FREE) MOUNTING MEDIUM
Código de producto. p-200113591
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
4 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
30226290 1 L 1 litro
30226291 4 x 250 mL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30226290 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor SEA130000A
Using a safe non-phthalate plasticizer, CellPath has re-formulated the original DPX formulation to produce DPX (Phthalate Free). DPX (Phthalate Free) Mounting Media has the same refractive index and viscosity properties DPX but with the added benefit of improved drying time.
  • Key Benefits:
  • Improved safety for end users
  • Improved drying time
  • Same refractive index and viscosity as original formulation
  • Suitable for an automatic and hand
  • Coverslipping
Especificaciones
Tipo de producto Mounting Medium
Tipo de reactivo Mounting Solution
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DPX (Phthalate free)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Xylene, ethyl benzene, Toluene