missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DPPII/QPP/DPP7 Antibody (035), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-90774MFV500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
DPPII/QPP/DPP7 Monoclonal antibody specifically detects DPPII/QPP/DPP7 in Mouse samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| DPPII/QPP/DPP7 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 29952 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 035 | |
| ELISA | |
| carboxytripeptidase, Dipeptidyl aminopeptidase II, dipeptidyl arylamidase II, dipeptidyl peptidase 2, Dipeptidyl peptidase 7, Dipeptidyl peptidase II, dipeptidylpeptidase 7, dipeptidyl-peptidase 7, dipeptidyl-peptidase II, DPP II, DPP2, DPPII, EC 3.4.14.2, QPP, Quiescent cell proline dipeptidase | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse DPPII/QPP/DPP7 (Uniprot#: Q9ET221; Met1-Arg506). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido