missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ DPP4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (007), PE, Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
115.00€ - 138.00€
Especificaciones
| Antígeno | DPP4 |
|---|---|
| Clon | 007 |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30019904
|
Invitrogen™
MA552422 |
25 Tests |
115.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30019694
![]() |
Invitrogen™
MA552421 |
100 Tests |
138.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
DPP4 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects DPP4 in Mouse samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
| DPP4 | |
| 0.1 mg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 0.5% BSA and 0.09% sodium azide | |
| ACT3; Activation molecule 3; ADABP; ADCP2; ADCP-2; ADCP-I; adenosine deaminase complexing protein; Adenosine deaminase complexing protein 2; bile canaliculus domain-specific membrane glycoprotein; CD26; Dipeptidyl peptidase 4; Dipeptidyl peptidase 4 60 kDa soluble form; Dipeptidyl peptidase 4 membrane form; Dipeptidyl peptidase 4 soluble form; Dipeptidyl peptidase IV; Dipeptidyl peptidase IV 60 kDa soluble form; Dipeptidyl peptidase IV membrane form; Dipeptidyl peptidase IV soluble form; dipeptidylpeptidase 4; dipeptidyl-peptidase 4; dipeptidyl-peptidase 4 (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2); dipeptidylpeptidase IV (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2); DPP IV; DPP4; Dpp-4; DPPIV; DPP-IV; GP110 glycoprotein; I79_016618; serine protease; T-cell activation antigen CD26; THAM; Thymocyte-activating molecule; TP103; WC10 | |
| Recombinant Mouse DPP4/CD26 Protein (Ser29-His760). | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
| DPP4 |
| 007 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| Rabbit | |
| Mouse | |
| P28843 | |
| 13482 | |
| IgG | |
| Protein A | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto