missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DPP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16867163 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16867163 150 μL 150 microlitros
16877163 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16867163 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 106501AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a protein that is a member of the M49 family of metallopeptidases. This cytoplasmic protein binds a single zinc ion with its zinc-binding motif (HELLGH) and has post-proline dipeptidyl aminopeptidase activity, cleaving Xaa-Pro dipeptides from the N-termini of proteins. Increased activity of this protein is associated with endometrial and ovarian cancers. Alternate transcriptional splice variants have been characterized.

Especificaciones

Antígeno DPP3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DPP3
N.º de referencia del gen Q99KK7, Q9NY33
Alias de gen Dipeptidyl aminopeptidase III, Dipeptidyl arylamidase III, dipeptidyl peptidase 3, Dipeptidyl peptidase III, DPP III, DPP3, DPPIII
Símbolos de los genes Dpp3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DPP3 Fusion Protein Ag1022
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10072, 75221
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.