missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DPP2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (003), Invitrogen™

Código de producto. 17759803
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17759803 50 μL 50 microlitros
17799633 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17759803

Marca: Invitrogen™ MA543457

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Specificity: Human DPP7/DPPII/DPP2

The protein encoded by this gene is a post-proline cleaving aminopeptidase expressed in quiescent lymphocytes. The resting lymphocytes are maintained through suppression of apoptosis, a state which is disrupted by inhibition of this novel serine protease. The enzyme has strong sequence homology with prolylcarboxypeptidase and is active at both acidic and neutral pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DPP2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 003
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica DPP7
N.º de referencia del gen Q9UHL4
Alias de gen carboxytripeptidase; dipeptidyl aminopeptidase II; dipeptidyl arylamidase II; dipeptidyl peptidase 2; Dipeptidyl peptidase 7; dipeptidyl peptidase II; dipeptidyl-peptidase 2; dipeptidylpeptidase 7; dipeptidyl-peptidase II; DPP II; DPP2; Dpp7; DPPII; QPP; Quiescent cell proline dipeptidase
Símbolos de los genes DPP7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human DPP7/DPPII/DPP2 Protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29952
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.