missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DPP2 Monoclonal Antibody (398011)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15563822
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15563822 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15563822

Marca: Invitrogen™ MA524133

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. Endoxin level is <0.10 EU per 1 μg of the antibody by the LAL method.

The protein encoded by this gene is a post-proline cleaving aminopeptidase expressed in quiescent lymphocytes. The resting lymphocytes are maintained through suppression of apoptosis, a state which is disrupted by inhibition of this novel serine protease. The enzyme has strong sequence homology with prolylcarboxypeptidase and is active at both acidic and neutral pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DPP2
Aplicaciones Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 398011
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica DPP7
N.º de referencia del gen Q9UHL4
Alias de gen carboxytripeptidase; dipeptidyl aminopeptidase II; dipeptidyl arylamidase II; dipeptidyl peptidase 2; Dipeptidyl peptidase 7; dipeptidyl peptidase II; dipeptidyl-peptidase 2; dipeptidylpeptidase 7; dipeptidyl-peptidase II; DPP II; DPP2; Dpp7; DPPII; QPP; Quiescent cell proline dipeptidase
Símbolos de los genes DPP7
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human DPPII/QPP/DPP7 Gly22-Leu492.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29952
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.