Descripción
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
| 5' | G | Am6↓ | T | C | 3' | ||||
| 3' | C | T ↑ | Am6 | G | 5' |
La enzima de restricción Thermo Scientific DpnI reconoce los sitios Gm6A^TC y corta mejor a 37 °C con el tampón Tango (isoesquizómeros: Mali). Consulte Reaction Conditions for Restriction Enzymes (Condiciones de reacción para enzimas de restricción) para ver una tabla de actividad enzimática, condiciones para digestiones dobles e inactivación por calor para esta y otras enzimas de restricción. Nota: También disponible como enzima FastDigest para la digestión rápida del ADN.
Las endonucleasas de restricción convencionales Thermo Scientific representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características
- Calidad superior: control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
- Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
- Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
- BSA premezclada en tampones de reacción
- Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
- Clonación molecular
- Mapas de sitios de restricción
- Genotipificación
- Southern blotting
- Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
- SNP
Nota: La DPNI requiere la presencia de N6-metiladenina dentro de la secuencia de reconocimiento para disociar el ADN. El ADN purificado a partir de una cepa dam+ será un sustrato para DpnI. DpnI solo escinde sitios dam completamente adenometilados. En los sitios dam hemi-adenometilado, DpnI se escinde 60 veces más lento. DpnI, Bsp143I y MboI reconocen la misma secuencia, pero tienen diferentes sensibilidades de metilación y sitios de escisión. Analizado con pBR322 DNA. Para conocer la sensibilidad de metilación, consulte las especificaciones del producto.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Sensibilidad a la metilación | Es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm |
| Enzima | Dpn I |
| Tampón compatible | Tampón Tango 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | No |
| Cantidad | 500 unidades |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |