Learn More
Lovibond™ Comprimidos DPD # 3
Click to view available options
Cantidad:
500 comprimidos
Tamaño de la unidad:
500 tabletas
Descripción
El comprimido adecuado para obtener un resultado rápido
El análisis de agua no puede ser más sencillo. La dosificación precisa, la larga vida útil y la fácil manipulación convierten al reactivo en comprimidos en el sistema indicador más popular y la forma más barata de analizar un parámetro.
El reactivo en comprimidos envasados en blíster de aluminio resiste casi todas las condiciones climáticas e influencias externas. Además, no existe ningún riesgo de seguridad para el usuario.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 500 comprimidos |
| temp | DPD n.º 3 |
| Tipo | Reactivo |