Learn More
Solución de reactivo verde DPD 1, Lovibond™
Código de producto. 10394643
Código de producto. 10394643 Proveedor Lovibond Tintometer N.º de proveedor 471026
Solución de reactivo verde DPD 1
Solución de reactivo verde DPD 1, frasco cuentagotas de 6 x 15 ml para aproximadamente 900 pruebas de 0,02-4 mg/l de cloro.
Solución de reactivo verde DPD 1, frasco cuentagotas de 6 x 15 ml para aproximadamente 900 pruebas de 0,02-4 mg/l de cloro. 
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer Solution
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DPD 1 reagent solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulfuric acid, N, N-Diethyl-1, 4-benzoldiamin-sulfat (1:1)