missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DPCD Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15755631 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15755631 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15755631

Marca: Invitrogen™ PA557739

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: KWRVKSALGA MGQWQLEVGD PAPLGAGNLG PELIKESNAN PIFMRKDTKM SFQWRIRNLP YPKDVYSVSV DQKERCIIVR TTNKK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 88%.

May play a role in the formation or function of ciliated cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DPCD
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica DPCD
N.º de referencia del gen Q9BVM2
Alias de gen 5330431N19Rik; deleted in a mouse model of primary ciliary dyskinesia; deleted in primary ciliary dyskinesia; deleted in primary ciliary dyskinesia homolog (mouse); DPCD; Ndac; neighbor of Dac; protein DPCD; RGD1307648; RP11-529I10.4; RP11-529I104
Símbolos de los genes DPCD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human DPCD. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97151).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25911
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.