Learn More
Gibco™ DPBS (10X), sin calcio, sin magnesio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11530486
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 ml
10 x 500 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2000 ml
500 ml
5000 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11530486 500 ml 500 ml
11520486 100 ml 100 ml
11550486 20 x 100 mL 2000 ml
11540486 10 x 500 mL 5000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11530486 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 14200067
DPBS (10X), sin calcio, sin magnesio
La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejidos, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Es necesario realizar formulaciones sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de DPBS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DPBS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DPBS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Las formas concentradas de DPBS Gibco™ requieren ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DPBS (10X), sin calcio ni magnesio, 500 ml, concentración 10X, pH de 6 a 7, osmolalidad de 2500 a 2900 mOsm/kg, clasificación sin material de origen animal, 36 meses de vida útil, almacenamiento de 15 a 30 °C, para cultivo de células de mamíferos
Concentración 10 x
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
pH Desde 6 hasta 7
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Incluye Sin piruvato sódico
Osmolalidad De 2500 a 2900 mOsm/kg