Learn More
Doxiciclina, clorhidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7041833
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. 15473189
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60422.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Doxycycline hydrochloride, CAS # 10592-13-9, is the hydrochloride salt form of doxycycline that shows antibacterial and antimalarial activities. | CAS: 10592-13-9 | C22H25ClN2O8 | 480.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Inhibe la angiogénesis y reducen las metástasis pulmonares mediante la inhibición de las metaloproteinasas de la matriz. El clorhidrato de doxiciclina es un antibiótico utilizado para inhibir las metaloproteinasas de la matriz como la colagenasa de tipo 1 en estudios sobre curación de heridas y remodelación tisular. Muestra actividad antibacteriana y antiprotozoaria de amplio espectro. A menudo se utiliza para tratar la enfermedad de Lyme, prostatitis crónica, sinusitis, enfermedad inflamatoria pélvica, acné, rosácea e infecciones por rickettsias y como profilaxis del ántrax.
Solubilidad
Soluble en agua a 50 mg/ml. Puede requerir calentamiento.
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no destinado a uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10592-13-9
Fórmula molecular C22H25ClN2O8
Peso molecular (g/mol) 480.90
Número MDL MFCD03427564
Clave InChI VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
PubChem CID 54706018
Nombre IUPAC cloruro de (1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[amino(hidroxi)metilideno]-4a,6,7,12-tetrahidroxi-N,N,11-trimetil-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,11a,12,12a-decahidrotetraceno-1-aminio
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxycycline hydrochloride
Tipo Doxycycline Hydrochloride
Forma física Polvo cristalino
Punto de fusión 195°C to 201°C
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water to 50mg/ml; May require warming.
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.9
compliance-icons
Nombre del producto
  • Doxycycline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Doxycycline hydrochloride