Learn More
Clorhidrato de doxiciclina, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4405772 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11460892 1 g 1 g
11470892 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11460892
Marca: MP Biomedicals 0219504401
CAS 10592-13-9
Fórmula molecular C22H25ClN2O8
Peso molecular (g/mol) 480.90
Número MDL MFCD03427564
Clave InChI VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
Sinónimo Biocamycin, Tetradox
PubChem CID 54706018
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxycycline hydrochloride
Tipo Doxycycline Hydrochloride
Forma física Polvo
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC [(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoil-4,4a,6,7,12-pentahidroxi-11-metil-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahidro-1H-tetracen-1-il]-dimetilazanio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.9
compliance-icons
Nombre del producto
  • Doxycycline Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302 + H312-Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.