Learn More
Resina de intercambio iónico Dowex™ 50WX8-400, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10431022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10431022 500 g Frasco de plástico 500 GR
10143821 100 g Frasco de plástico 100 g
10454415 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
3 options
Código de producto. 10431022
Marca: Thermo Scientific Acros 335355000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 11119-67-8
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11119-67-8
Número MDL MFCD00132726
Nombre IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX8
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas 15% max. (on 100 mesh, cumulative), 15% max. (through 325 mesh)
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7
Capacidad de retención de agua H form: 50 to 58%
Color Beige a marrón
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dowex 50WX8