Learn More
Resina de intercambio iónico Dowex™ 50WX8-100, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2885575 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 10367861
Marca: Thermo Scientific Acros 335331000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 11119-67-8
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11119-67-8
Número MDL MFCD00132726
Nombre IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX8
Forma física Esferas húmedas
Tamaño de partículas 15% max. (on 35 mesh, cumulative), 20% max. (through 80 mesh)
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7
Capacidad de retención de agua H form: 50 to 56%
Fieser 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256
Color Beige a tostado o verde-tostado
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.