Learn More
Cole-Parmer™ Tubos Dow Corning™ Pharma-65
Descripción
- Tubos de silicona curados con platino (65 durómetros).
- Perfil extraíble muy bajo.
- No contiene ftalatos, plastificadores, látex u otros aditivos orgánicos.
- Flexibilidad y resistencia para una larga vida útil.
- Dow Corning mantiene una trazabilidad completa desde los tubos de sílice hasta los de silicona.
- El elastómero supera las directrices de prueba para los plásticos clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
- Los tubos cumplen la normativa de la FDA, así como los requisitos de los estándares sanitarios 3A y de la Farmacopea europea (EP).
- Producido de acuerdo con los principios de la industria farmacéutica a granel (BP) y de las GMP.
- Intervalo de temperatura:De -51 a +232 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin DEHP;3A;USP;NSF-51; farmacopea europea; sin ftalatos; NSF-61; ADCF; FDA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 3,0 mm |
| Material | PharmaPure |
| Diámetro exterior (imperial) | 6,4 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 ft |
| Longitud global (métrico) | 15,2 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -60 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
| Cantidad de embalaje | 15,24 m (50 pies)/pack |
| Mostrar más |