Learn More
Kartell™ Douche Can
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Kartell™ Douche Can es una herramienta para irrigación y se proporciona con superficie posterior plana y etiqueta de suspensión
- Se suministra con superficie posterior plana
- Incluye etiqueta de suspensión
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Douche can o irrigador |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cilíndrico |
| Tipo | Douche Can |
| Diámetro (métrico) | 9,9 mm |