missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Doublecortin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BLR168J)
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-200122363
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
10 microlitros
100 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17775889 100 μL 100 microlitros
17785889 10 μL 10 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17775889 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA544521

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Epitope retrieval with citrate buffer pH6.0 is recommended for FFPE cell sections.

In the developing cortex, cortical neurons must migrate over long distances to reach the site of their final differentiation. DCX is a cytoplasmic protein which appears to direct neuronal migration by regulating the organization and stability of microtubules. It contains two doublecortin domains, which bind microtubules. In addition, this protein interacts with LIS1, the regulatory gamma subunit of platelet activating factor acetylhydrolase, and this interaction is important to proper microtubule function in the developing cortex. Mutations in the gene encoding DCX are a cause of X-linked lissencephaly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Doublecortin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon BLR168J
Concentración 50 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación BBS with 0.1% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.8-8.6
génica DCX
N.º de referencia del gen O43602
Alias de gen DBCN; Dbct; DC; Dcn; DCX; doublecortex; doublecortin; doublin; lissencephalin-X; lissencephaly, X-linked (doublecortin); LISX; Lis-X; LIS-XD; Neuronal migration protein doublecortin; OTTHUMP00000023860; OTTHUMP00000216316; SCLH; XLIS
Símbolos de los genes DCX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide representing a region between residue 200 and 250 of Human Doublecortin.
Método de purificación purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1641
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.