Learn More
BD Frasco de medios de caldo de soja tríptica de doble envoltura
Descripción
- Libre de contaminantes ambientales y partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP |
| Contenido y almacenamiento | De 5 °C a 25 °C |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de medios | Caldo tríptico de soja |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Formulación | 17 g/l de digerido pancreático de caseína, 3 g/l de digerido de papaína de soja, 2,5 g/l de dextrosa, 5 g/l de cloruro de sodio, 2,5 g/l de fosfato dipotásico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes procedentes de diversas muestras clínicas y no clínicas |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 100 mL |